1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50098-10G PC50098-1G PC50098-5G
APOSPC50098-10GEA 1160 EUR
APOSPC50098-10G APOSPC50098-1G APOSPC50098-5G
1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene 95%
1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene
Formula: C₉H₆F₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14525508
Núm. CAS: 716-25-6