4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501009-1G PC501009-250MG
APOSPC501009-1GEA 609 EUR
APOSPC501009-1G APOSPC501009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₃BrF₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28154938
Núm. CAS: 1822861-98-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III