4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC50101-1G PC50101-250MG PC50101-5G
APOSPC50101-1GEA 314 EUR
APOSPC50101-1G APOSPC50101-250MG APOSPC50101-5G
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₃F₄NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541894
Núm. CAS: 722536-28-9
UN: 3261
ADR: 8,III