S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50102-1G PC50102-250MG
APOSPC50102-1GEA 615 EUR
APOSPC50102-1G APOSPC50102-250MG
S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate
Formula: C₉H₉FN₂O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541895
Núm. CAS: 1820650-79-0