5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501024-1G PC501024-250MG PC501024-100MG
APOSPC501024-1GEA 650 EUR
APOSPC501024-1G APOSPC501024-250MG APOSPC501024-100MG
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₃BrClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01658359
Núm. CAS: 39215-09-3