3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501049-1G PC501049-250MG PC501049-5G
APOSPC501049-1GEA 498 EUR
APOSPC501049-1G APOSPC501049-250MG APOSPC501049-5G
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28154969
Núm. CAS: 1805502-21-9