3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Chloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine
PC501050-1G
PC501050-250MG
APOSPC501050-1GEA
729
EUR
APOSPC501050-1G
APOSPC501050-250MG
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine
Formula:
C₆H₆ClFN₂ MW: 160,577 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18804697 Núm. CAS: 132915-81-2 |