3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501055-1G PC501055-250MG
APOSPC501055-1GEA 654 EUR
APOSPC501055-1G APOSPC501055-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₆F₄N₂
MW: 194,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28154972
Núm. CAS: 1217303-38-2