4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50106-1G PC50106-250MG PC50106-5G
APOSPC50106-1GEA 0 EUR
APOSPC50106-1G APOSPC50106-250MG APOSPC50106-5G
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₃BrF₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28515422
Núm. CAS: 1820687-67-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III