5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Diamino-5-bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC50108-1G
PC50108-250MG
APOSPC50108-1GEA
451
EUR
APOSPC50108-1G
APOSPC50108-250MG
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formula:
C₇H₅BrF₄N₂ MW: 273,026 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28515424 Núm. CAS: 1820706-93-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...