2-Bromo-3,6-difluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC50109-1G
PC50109-5G
APOSPC50109-1GEA
235
EUR
APOSPC50109-1G
APOSPC50109-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenol
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Formula:
C₆H₃BrF₂O MW: 208,988 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13176518 Núm. CAS: 1208077-18-2 |