2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC501103-1G
PC501103-250MG
APOSPC501103-1GEA
393
EUR
APOSPC501103-1G
APOSPC501103-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula:
C₉H₅F₃N₂O₂ MW: 230,143 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13185779 Núm. CAS: 105003-99-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |