2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501105-1G PC501105-250MG
APOSPC501105-1GEA 522 EUR
APOSPC501105-1G APOSPC501105-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194459
Núm. CAS: 1214331-77-7