4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501107-1G PC501107-250MG
APOSPC501107-1GEA 58 EUR
APOSPC501107-1G APOSPC501107-250MG
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇FN₂
MW: 150.153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18826339
Núm. CAS: 757247-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III