3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC501118-1G PC501118-250MG PC501118-5G
APOSPC501118-1GEA 1070 EUR
APOSPC501118-1G APOSPC501118-250MG APOSPC501118-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₄I
MW: 368,893 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348453
Núm. CAS: 1934724-90-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR