Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC501140-100MG PC501140-1G PC501140-250MG
APOSPC501140-100MGEA 145 EUR
APOSPC501140-100MG APOSPC501140-1G APOSPC501140-250MG
Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Formula: C₁₀H₁₀BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348474
Núm. CAS: 1980044-80-1
UN: 3261
ADR: 8,III