4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501141-1G PC501141-250MG
APOSPC501141-1GEA 719 EUR
APOSPC501141-1G APOSPC501141-250MG
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formula: C₉H₆BrF₃N₂O
MW: 295,056 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348475
Núm. CAS: 1980045-57-5