3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501144-1G PC501144-250MG PC501144-5G
APOSPC501144-1GEA 473 EUR
APOSPC501144-1G APOSPC501144-250MG APOSPC501144-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185622
Núm. CAS: 1104543-73-8
UN: 3261
ADR: 8,III