3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Fluoro-2-nitrophenyl)methanol
PC501154-1G PC501154-250MG PC501154-5G
APOSPC501154-1GEA 46.4 EUR
APOSPC501154-1G APOSPC501154-250MG APOSPC501154-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
MW: 171,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185620
Núm. CAS: 1214323-11-1