3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
PC501159-1G PC501159-5G
APOSPC501159-1GEA 143 EUR
APOSPC501159-1G APOSPC501159-5G
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆FNO₃
MW: 183.137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194364
Núm. CAS: 1214346-37-8