3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501169-1G PC501169-5G
APOSPC501169-1GEA 49.3 EUR
APOSPC501169-1G APOSPC501169-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111001
Núm. CAS: 872366-63-7