2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(bromomethyl)-2-fluoro-3-nitrobenzene
PC501172-1G PC501172-5G PC501172-25G
APOSPC501172-1GEA 77 EUR
APOSPC501172-1G APOSPC501172-5G APOSPC501172-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110170
Núm. CAS: 946125-65-1
UN: 3261
ADR: 8 III