3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC501196-1G PC501196-5G PC501196-25G
APOSPC501196-1GEA 115 EUR
APOSPC501196-1G APOSPC501196-5G APOSPC501196-25G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142928
Núm. CAS: 1174006-08-6