Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501197-1G PC501197-5G
APOSPC501197-1GEA 63.8 EUR
APOSPC501197-1G APOSPC501197-5G
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₆F₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348498
Núm. CAS: 1803831-09-5