5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1-fluoro-3-methoxy-2-nitrobenzene
PC501204-1G
PC501204-25G
APOSPC501204-1GEA
122
EUR
APOSPC501204-1G
APOSPC501204-25G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Formula:
C₇H₅BrFNO₃ MW: 250,022 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20527806 Núm. CAS: 1137869-91-0 |