3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501205-1G PC501205-250MG PC501205-5G
APOSPC501205-1GEA 81.2 EUR
APOSPC501205-1G APOSPC501205-250MG APOSPC501205-5G
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide
Formula: C₈H₅BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23711759
Núm. CAS: 1427431-58-0
UN: 3261
ADR: 8,III