4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501223-1G PC501223-250MG PC501223-5G
APOSPC501223-1GEA 106 EUR
APOSPC501223-1G APOSPC501223-250MG APOSPC501223-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26687842
Núm. CAS: 1540204-53-2