2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501229-1G PC501229-5G PC501229-10G
APOSPC501229-1GEA 84.1 EUR
APOSPC501229-1G APOSPC501229-5G APOSPC501229-10G
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348526
Núm. CAS: 186309-73-9