3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50123-1G PC50123-5G
APOSPC50123-1GEA 154 EUR
APOSPC50123-1G APOSPC50123-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,547 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18415562
Núm. CAS: 103879-29-4