6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501231-1G PC501231-250MG
APOSPC501231-1GEA 393 EUR
APOSPC501231-1G APOSPC501231-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348528
Núm. CAS: 1935181-98-8