2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501234-1G PC501234-5G
APOSPC501234-1GEA 31.9 EUR
APOSPC501234-1G APOSPC501234-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08700290
Núm. CAS: 937606-78-5