2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501248-1G PC501248-250MG
APOSPC501248-1GEA 865 EUR
APOSPC501248-1G APOSPC501248-250MG
2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline 95%
2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₇F₄NO
MW: 209,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16074816
Núm. CAS: 1248331-97-6