4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline

Proveedor: Apollo Scientific

PC501256-1G PC501256-5G
APOSPC501256-1GEA 251 EUR
APOSPC501256-1G APOSPC501256-5G
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₃BrF₂N₂O₂
MW: 253,001 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22375090
Núm. CAS: 626238-73-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR