5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501262-1G PC501262-250MG
APOSPC501262-1GEA 386 EUR
APOSPC501262-1G APOSPC501262-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Formula: C₆H₃BrFIO
MW: 316.894 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27756663
Núm. CAS: 1805500-75-7