5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501267-1G PC501267-250MG
APOSPC501267-1GEA 470 EUR
APOSPC501267-1G APOSPC501267-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235,011 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23702246
Núm. CAS: 1193385-18-0