4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501269-1G PC501269-250MG
APOSPC501269-1GEA 719 EUR
APOSPC501269-1G APOSPC501269-250MG
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₃BrF₃IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348550
Núm. CAS: 1935411-18-9