4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501275-1G PC501275-250MG
APOSPC501275-1GEA 0 EUR
APOSPC501275-1G APOSPC501275-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₂BrFINO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348556
Núm. CAS: 1807008-13-4