4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC501277-1G
PC501277-5G
PC501277-25G
APOSPC501277-1GEA
277
EUR
APOSPC501277-1G
APOSPC501277-5G
APOSPC501277-25G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Formula:
C₇H₇BrFNO MW: 220,039 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22418610 Núm. CAS: 1261216-27-6 |