4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501279-1G PC501279-250MG PC501279-5G
APOSPC501279-1GEA 58 EUR
APOSPC501279-1G APOSPC501279-250MG APOSPC501279-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄BrFIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22570400
Núm. CAS: 1201149-19-0