5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC501280-1G PC501280-5G
APOSPC501280-1GEA 60.9 EUR
APOSPC501280-1G APOSPC501280-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₅BrFIO
MW: 330,921 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22543687
Núm. CAS: 1394291-47-4