4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-bromo-3-fluorophenyl)ethanone
PC501321-1G PC501321-250MG PC501321-5G
APOSPC501321-1GEA 293 EUR
APOSPC501321-1G APOSPC501321-250MG APOSPC501321-5G
4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide 97%
4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂FO
MW: 295,931 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847180
Núm. CAS: 1003879-02-4
UN: 1759
ADR: 8,II