4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-1-(4-bromo-3-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
PC501322-1G PC501322-250MG
APOSPC501322-1GEA 203 EUR
APOSPC501322-1G APOSPC501322-250MG
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride
Formula: C₈H₇BrFNO·ClH
MW: 268.511 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847050
Núm. CAS: 1260679-52-4