Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501326-1G PC501326-250MG PC501326-5G
APOSPC501326-1GEA 111 EUR
APOSPC501326-1G APOSPC501326-250MG APOSPC501326-5G
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203755
Núm. CAS: 773873-90-8