2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501328-1G PC501328-250MG
APOSPC501328-1GEA 335 EUR
APOSPC501328-1G APOSPC501328-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂FNO₂
MW: 312,919 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348592
Núm. CAS: 1807120-19-9
UN: 3261
ADR: 8,III