4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501341-1G PC501341-250MG
APOSPC501341-1GEA 487 EUR
APOSPC501341-1G APOSPC501341-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₄F₆O₂
MW: 246.107 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348599
Núm. CAS: 120355-08-0