2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501347-250MG PC501347-100MG
APOSPC501347-250MGEA 737 EUR
APOSPC501347-250MG APOSPC501347-100MG
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₇H₅F₅N₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28348604
Núm. CAS: 159727-27-2