2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50135-1G PC50135-250MG
APOSPC50135-1GEA 654 EUR
APOSPC50135-1G APOSPC50135-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24848700
Núm. CAS: 1449008-26-7