3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501363-1G PC501363-250MG
APOSPC501363-1GEA 464 EUR
APOSPC501363-1G APOSPC501363-250MG
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆BrFO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032287
Núm. CAS: 959961-65-0