3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501364-1G PC501364-250MG PC501364-5G
APOSPC501364-1GEA 0 EUR
APOSPC501364-1G APOSPC501364-250MG APOSPC501364-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26051385
Núm. CAS: 1564471-90-4