3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylsulphonylbenzene
PC501365-1G PC501365-250MG PC501365-5G
APOSPC501365-1GEA 221 EUR
APOSPC501365-1G APOSPC501365-250MG APOSPC501365-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO₂S
MW: 267,115 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20485579
Núm. CAS: 942199-49-7